Borohidruro de benciltrietilamonio ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B3128-25G B3128-5G
TCIAB3128-25GEA 299 EUR
TCIAB3128-25G TCIAB3128-5G
Borohidruro de benciltrietilamonio ≥90.0% (by titrimetric analysis)
Borohidruro de benciltrietilamonio
Formula: C₁₃H₂₆BN
Pto. de fusión: 143°C
Número MDL: MFCD00191785
Núm. CAS: 85874-45-9
UN: 3131
ADR: 4.3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=725a1556adcbe3b24cece810dba76f13b249da61&vid=725a1556adcbe3b24cece810dba76f13b249da61&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 90.0 %