1-Bromo-4-metilpentano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1017-25ML B1017-5ML
TCIAB1017-25MLEA 482 EUR
TCIAB1017-25ML TCIAB1017-5ML
1-Bromo-4-metilpentano ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-4-metilpentano
Formula: C₆H₁₃Br
Pto. Ebullición: 148°C
Pto. de fusión: –71 °C
Densidad: 1,134 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 57°C
Número MDL: MFCD00013544
Núm. CAS: 626-88-0
EINECS: 210-968-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=055e68190bc488cf9d4b667f61f788cfc944cb26&vid=055e68190bc488cf9d4b667f61f788cfc944cb26&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %