2-Bromo-1,3,5-triisopropilbenceno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B3513-25G B3513-5G
TCIAB3513-25GEA 75 EUR
TCIAB3513-25G TCIAB3513-5G
2-Bromo-1,3,5-triisopropilbenceno ≥95.0% (por GC)
2-Bromo-1,3,5-triisopropilbenceno
Formula: C₁₅H₂₃Br
Pto. Ebullición: 148°C
Número MDL: MFCD00051547
Núm. CAS: 21524-34-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8837ec13213d14e4b20563d6bb747da1bee3118&vid=c8837ec13213d14e4b20563d6bb747da1bee3118&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %