1,4-Di(bromometil)-2,5-dimetilbenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B2210-1G B2210-5G
TCIAB2210-1GEA 86 EUR
TCIAB2210-1G TCIAB2210-5G
1,4-Di(bromometil)-2,5-dimetilbenceno ≥98.0% (por GC)
1,4-Di(bromometil)-2,5-dimetilbenceno
Formula: C₁₀H₁₂Br₂
Número MDL: MFCD04038409
Núm. CAS: 35168-62-8
EINECS: 252-413-2
UN: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24ee9ec488ec55dea0cf9e328e1990b608da1d42&vid=24ee9ec488ec55dea0cf9e328e1990b608da1d42&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency