Bromuro de cesio ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2202-25G
C2202-100G
TCIAC2202-25GEA
50
EUR
TCIAC2202-25G
TCIAC2202-100G
Bromuro de cesio ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de cesio
Formula:
BrCs Pto. Ebullición: 1300 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 636°C Densidad: 4,46 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00010954 Núm. CAS: 7787-69-1 EINECS: 232-130-0 Índice Merck: 14,02009 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity | min. 99.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...