2-Bromo-4-metilpiridina ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

B2112-25G B2112-5G
TCIAB2112-25GEA 86 EUR
TCIAB2112-25G TCIAB2112-5G
2-Bromo-4-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4-metilpiridina
Formula: C₆H₆BrN
Pto. Ebullición: 42 - 44 °C (0,6 -rr)
Pto. de fusión: 218…228 °C
Densidad: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00082590
Núm. CAS: 4926-28-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d599944501be0af10873922aeceb9fcb06ab6a6&vid=3d599944501be0af10873922aeceb9fcb06ab6a6&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR