Bromuro de (1-butil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Butyltriphenylphosphonium bromide
B0970-25G B0970-250G
TCIAB0970-25GEA 39 EUR
TCIAB0970-25G TCIAB0970-250G
Bromuro de (1-butil)trifenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Bromuro de (1-butil)trifenilfosfonio
Formula: H₃C(CH₂)₃P(C₆H₅)₃Br
MW: 399.31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011855
Núm. CAS: 1779-51-7
EINECS: 217-219-4
UN: 3464
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f563d9045a0916550385c7c739ae71d143f18c9&vid=0f563d9045a0916550385c7c739ae71d143f18c9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency