Bromuro de benciltrietilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B0443-25G B0443-500G
TCIAB0443-25GEA 26 EUR
TCIAB0443-25G TCIAB0443-500G
Bromuro de benciltrietilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de benciltrietilamonio
Formula: C₁₃H₂₂BrN
Pto. de fusión: 195 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011822
Núm. CAS: 5197-95-5
EINECS: 225-986-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27e1e91c85c7dd89d436d8f1972ccd4a12ad83fc&vid=27e1e91c85c7dd89d436d8f1972ccd4a12ad83fc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency