Bromuro de tetrafenilfosfonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1069-25G T1069-500G
TCIAT1069-25GEA 30 EUR
TCIAT1069-25G TCIAT1069-500G
Bromuro de tetrafenilfosfonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bromuro de tetrafenilfosfonio
Formula: C₂₄H₂₀BrP
Pto. de fusión: 299…300 °C
Número MDL: MFCD00011915
Núm. CAS: 2751-90-8
EINECS: 220-393-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=927445765c2aca17bbb89e9dba6b3bdf13da07e4&vid=927445765c2aca17bbb89e9dba6b3bdf13da07e4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency