1-Bromo-3,5-dimetiladamantano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Bromo-3,5-dimetiltriciclo[3.3.1.1(3,7)]decano
B1821-25G B1821-5G
TCIAB1821-25GEA 113 EUR
TCIAB1821-25G TCIAB1821-5G
1-Bromo-3,5-dimetiladamantano ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-3,5-dimetiladamantano
Formula: C₁₂H₁₉Br
MW: 243,19 g/mol
Pto. Ebullición: 273°C
Pto. de inflamación: 109°C
Número MDL: MFCD00077197
Núm. CAS: 941-37-7
EINECS: 213-378-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fcbb48bef37efb7afd25ab51225d152d4cb6ac7&vid=0fcbb48bef37efb7afd25ab51225d152d4cb6ac7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %