4-Bromo-2-furaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromofurfural
B1816-1G B1816-5G
TCIAB1816-1GEA 173 EUR
TCIAB1816-1G TCIAB1816-5G
4-Bromo-2-furaldehído ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-2-furaldehído
Formula: C₅H₃BrO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00671504
Núm. CAS: 21921-76-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14b3a56408572238ed647e26d804860402751730&vid=14b3a56408572238ed647e26d804860402751730&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C