3-Bromo-4,5-dimetoxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Bromoveratraldehyde
B3130-25G B3130-5G
TCIAB3130-25GEA 450 EUR
TCIAB3130-25G TCIAB3130-5G
3-Bromo-4,5-dimetoxibenzaldehído ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-4,5-dimetoxibenzaldehído
Formula: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Número MDL: MFCD00003346
Núm. CAS: 6948-30-7
EINECS: 230-113-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=072486494731c7450c882329f2d17099ca9f604b&vid=072486494731c7450c882329f2d17099ca9f604b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C