4-Bromo-2-cloro-α-α-α-trifluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3057-25G B3057-5G
TCIAB3057-25GEA 101 EUR
TCIAB3057-25G TCIAB3057-5G
4-Bromo-2-cloro-α-α-α-trifluorotolueno ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2-cloro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₃BrClF₃
Número MDL: MFCD08459292
Núm. CAS: 467435-07-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2dcfd98b2046ab11b7df40c7617349dbc32adc2&vid=f2dcfd98b2046ab11b7df40c7617349dbc32adc2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %