2-Amino-3-bromo-5-cloropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-5-cloro-2-piridilamina
A2402-25G A2402-5G
TCIAA2402-25GEA 190 EUR
TCIAA2402-25G TCIAA2402-5G
2-Amino-3-bromo-5-cloropiridina ≥98.0% (por GC)
2-Amino-3-bromo-5-cloropiridina
Formula: C₅H₄BrClN₂
MW: 207.46 g/mol
Número MDL: MFCD00955627
Núm. CAS: 26163-03-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c9a324c67736c3abfc7f1294a898bedced02a4d&vid=9c9a324c67736c3abfc7f1294a898bedced02a4d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C