ω-Bromoacetofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Bromoacetofenona, α-Bromoacetofenona
B0535-100G B0535-25G
TCIAB0535-100GEA 137 EUR
TCIAB0535-100G TCIAB0535-25G
ω-Bromoacetofenona ≥98.0% (por GC)
ω-Bromoacetofenona
Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
Pto. Ebullición: 135°C
Pto. de fusión: 50 °C
Densidad: 1,647 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: ≥ 112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000195
Núm. CAS: 70-11-1
EINECS: 200-724-9
UN: 2645
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,01402
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bbe81b3062537887d6fe4bd1987fd4983720c70&vid=8bbe81b3062537887d6fe4bd1987fd4983720c70&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency