N-Bromosuccinimida ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Bromopirrilidina-2,5-diona
B0656-100G B0656-25G B0656-500G
TCIAB0656-100GEA 30 EUR
TCIAB0656-100G TCIAB0656-25G TCIAB0656-500G
N-Bromosuccinimida ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N-Bromosuccinimida
Formula: C₄H₄BrNO₂
MW: 177,99 g/mol
Pto. Ebullición: 339°C
Pto. de fusión: 176°C
Densidad: 2,098 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005510
Núm. CAS: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,01438
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbc6e996a0b8c4daa176ae1f1256667b75c3e15f&vid=bbc6e996a0b8c4daa176ae1f1256667b75c3e15f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %