4,4'-Dibromobencilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1979-25G D1979-5G
TCIAD1979-25GEA 317 EUR
TCIAD1979-25G TCIAD1979-5G
4,4'-Dibromobencilo ≥97.0% (por GC)
4,4'-Dibromobencilo
Formula: C₁₄H₈Br₂O₂
Número MDL: MFCD00000104
Núm. CAS: 35578-47-3
EINECS: 252-628-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=972af1269f49a8b1de2123969ac9fcb2107c5b57&vid=972af1269f49a8b1de2123969ac9fcb2107c5b57&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 224.0 to 229.0 deg-C