Cloruro de 2-bromobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-Bromobenzoyl chloride
B1238-25G B1238-250G
TCIAB1238-25GEA 64 EUR
TCIAB1238-25G TCIAB1238-250G
Cloruro de 2-bromobenzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2-bromobenzoilo
Formula: C₇H₄BrClO
MW: 219.46 g/mol
Pto. Ebullición: 245°C
Pto. de fusión: 11
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000655
Núm. CAS: 7154-66-7
EINECS: 230-507-4
UN: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13d778447b7a346537a64e20c9e6369679ac4042&vid=13d778447b7a346537a64e20c9e6369679ac4042&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %