Ácido 2-bromo-m-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3636-25G
B3636-5G
TCIAB3636-25GEA
136
EUR
TCIAB3636-25G
TCIAB3636-5G
Ácido 2-bromo-m-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-bromo-m-toluico
Formula:
C₈H₇BrO₂ MW: 215,05 g/mol |
Número MDL:
MFCD00079721 Núm. CAS: 53663-39-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 135.0 to 139.0 deg-C |