Ácido 2-bromocinámico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B1943-25G
B1943-5G
TCIAB1943-25GEA
139
EUR
TCIAB1943-25G
TCIAB1943-5G
Ácido 2-bromocinámico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-bromocinámico
Formula:
C₉H₇BrO₂ |
Número MDL:
MFCD00016836 Núm. CAS: 7345-79-1 EINECS: 231-353-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 216.0 to 220.0 deg-C |