Ácido 4-bromoantranilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Amino-4-bromobenzoic acid
B3356-1G B3356-5G
TCIAB3356-1GEA 54 EUR
TCIAB3356-1G TCIAB3356-5G
Ácido 4-bromoantranilico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Bromoanthranilic acid
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Número MDL: MFCD03618454
Núm. CAS: 20776-50-5
EINECS: 244-025-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36f16d9ff173cf11382c93473a6fb3c20cdfc655&vid=36f16d9ff173cf11382c93473a6fb3c20cdfc655&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %