Ácido 2-bromo-4,5-dimetoxibenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 6-bromoverátrico
B3891-1G
B3891-5G
TCIAB3891-1GEA
23
EUR
TCIAB3891-1G
TCIAB3891-5G
Ácido 2-bromo-4,5-dimetoxibenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 2-bromo-4,5-dimetoxibenzoico
Formula:
C₉H₉BrO₄ MW: 261,07 g/mol |
Número MDL:
MFCD00017542 Núm. CAS: 6286-46-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 183.0 to 188.0 deg-C |