5-Bromo-α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-α-α-α-β-β-β-Hexafluoro-m-xileno, 3,5-Bis(trifluorometil)bromobenceno, 1-Bromo-3,5-bis(trifluorometil)benceno, 1,3-Bis(trifluorometil)-5-bromobenceno
B1753-10G B1753-25G
TCIAB1753-10GEA 26 EUR
TCIAB1753-10G TCIAB1753-25G
5-Bromo-α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-α-α-α-α'-α'-α'-Hexafluoro-m-xileno
Formula: C₈H₃BrF₆
MW: 293.01 g/mol
Pto. Ebullición: 151°C
Pto. de fusión: -16
Pto. de inflamación: 110°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000381
Núm. CAS: 328-70-1
EINECS: 206-334-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de30a43f490cea74eef7eeae6df7be500e33b033&vid=de30a43f490cea74eef7eeae6df7be500e33b033&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %