Ácido 2-bromo-3-fluorobenzoico ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3722-1G B3722-5G
TCIAB3722-1GEA 49 EUR
TCIAB3722-1G TCIAB3722-5G
Ácido 2-bromo-3-fluorobenzoico ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-bromo-3-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Número MDL: MFCD01569398
Núm. CAS: 132715-69-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ad1889d7e1129eebe9cb8bbe6b35c0750c728f4&vid=0ad1889d7e1129eebe9cb8bbe6b35c0750c728f4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 158.0 to 163.0 deg-C