1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenceno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2958-25G B2958-5G
TCIAB2958-25GEA 58 EUR
TCIAB2958-25G TCIAB2958-5G
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenceno ≥95.0% (por GC)
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenceno
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Número MDL: MFCD00055433
Núm. CAS: 701-45-1
EINECS: 211-855-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efcec1049954fc48b8a2af26889c0d0595e999f3&vid=efcec1049954fc48b8a2af26889c0d0595e999f3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C