α-Bromo-o-iodotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
α-Bromo-2-iodotolueno, 2-Iodobencilo bromuro
I0635-5G
I0635-1G
TCIAI0635-5GEA
56
EUR
TCIAI0635-5G
TCIAI0635-1G
α-Bromo-o-iodotolueno ≥98.0% (por GC)
α-Bromo-o-iodotolueno
Formula:
C₇H₆BrI MW: 296.93 g/mol Pto. Ebullición: 125°C Pto. de fusión: 55.5 |
Número MDL:
MFCD00236046 Núm. CAS: 40400-13-3 UN: 3261 ADR: 8 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 52.0 to 58.0 deg-C |