Isocianato de 2-bromofenilo ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 1-Bromo-2-isocyanatobenzene

I0498-25G I0498-5G
TCIAI0498-25GEA 318 EUR
TCIAI0498-25G TCIAI0498-5G
Isocianato de 2-bromofenilo ≥98.0% (por GC)
Isocianato de 2-bromofenilo
Formula: C₇H₄BrNO
MW: 198,02 g/mol
Pto. Ebullición: 62 - 64 °C (0,5 -rr)
Densidad: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 107°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001995
Núm. CAS: 1592-00-3
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bfeeefe9ccbf53e80b3c0c2911d3f6ea56f168a7&vid=bfeeefe9ccbf53e80b3c0c2911d3f6ea56f168a7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR