2-Amino-3,5-dibromopiridina ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3,5-Dibromo-2-piridilamina

A1588-25G A1588-5G
TCIAA1588-25GEA 74 EUR
TCIAA1588-25G TCIAA1588-5G
2-Amino-3,5-dibromopiridina ≥98.0% (por GC)
2-Amino-3,5-dibromopiridina
Formula: C₅H₄Br₂N₂
MW: 251,91 g/mol
Pto. Ebullición: 254 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 104 °C
Número MDL: MFCD00038041
Núm. CAS: 35486-42-1
EINECS: 252-590-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a2d8cd56b14134778d12618641d161916c67c46&vid=9a2d8cd56b14134778d12618641d161916c67c46&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR