2-Amino-3-bromo-5-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-5-metil-2-piridilamina, 2-Amino-3-bromo-5-picolina
A1555-25G A1555-5G
TCIAA1555-25GEA 121 EUR
TCIAA1555-25G TCIAA1555-5G
2-Amino-3-bromo-5-metilpiridina ≥98.0% (por GC)
2-Amino-3-bromo-5-metilpiridina
Formula: C₆H₇BrN₂
Número MDL: MFCD00068231
Núm. CAS: 17282-00-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4822372a38ce868bb8eb66172697ba78e8411adf&vid=4822372a38ce868bb8eb66172697ba78e8411adf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 75.0 deg-C