1-Bromo-2-metoxietano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromoethyl methyl ether
B1242-25G B1242-250G
TCIAB1242-25GEA 34 EUR
TCIAB1242-25G TCIAB1242-250G
1-Bromo-2-metoxietano ≥95.0% (por GC)
1-Bromo-2-metoxietano
Formula: BrH₂CCH₂OCH₃
MW: 138.99 g/mol
Pto. Ebullición: 114°C
Pto. de inflamación: 28°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000236
Núm. CAS: 6482-24-2
EINECS: 229-339-4
UN: 3271
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed7d1608900732e25427fece9e7bf942f450ca5e&vid=ed7d1608900732e25427fece9e7bf942f450ca5e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %