4-Bromo-2,6-dimetilanísol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3016-25G B3016-5G
TCIAB3016-25GEA 104 EUR
TCIAB3016-25G TCIAB3016-5G
4-Bromo-2,6-dimetilanísol ≥96.0% (por GC)
4-Bromo-2,6-dimetilanísol
Formula: C₉H₁₁BrO
MW: 215.09 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Número MDL: MFCD00143259
Núm. CAS: 14804-38-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19b74fcfa2b5332cde9b772994f83e97f01c4026&vid=19b74fcfa2b5332cde9b772994f83e97f01c4026&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %