Alcohol 2-bromobencílico ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B1294-100G B1294-25G
TCIAB1294-100GEA 152 EUR
TCIAB1294-100G TCIAB1294-25G
Alcohol 2-bromobencílico ≥99.0% (por GC)
Alcohol 2-bromobencílico
Formula: C₇H₇BrO
Pto. Ebullición: 255 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 80…82 °C
Número MDL: MFCD00004600
Núm. CAS: 18982-54-2
EINECS: 242-719-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2022e5ffccfabf9affb6fbdeb042d91606fd13df&vid=2022e5ffccfabf9affb6fbdeb042d91606fd13df&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 79.0 to 82.0 deg-C