2-Bromopiridin-3-ol ≥98.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2-Bromo-3-pyridinol

B1478-25G B1478-5G
TCIAB1478-25GEA 99 EUR
TCIAB1478-25G TCIAB1478-5G
2-Bromopiridin-3-ol ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Bromopiridin-3-ol
Formula: C₅H₄BrNO
MW: 174 g/mol
Pto. Ebullición: 232
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006220
Núm. CAS: 6602-32-0
EINECS: 229-547-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07f669e251e00727527f1fc46022e1cb9224ac3a&vid=07f669e251e00727527f1fc46022e1cb9224ac3a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 188.0 deg-C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR