4-Bromoresorcinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromobenzene-1,3-diol
B0654-25G
B0654-5G
TCIAB0654-25GEA
410
EUR
TCIAB0654-25G
TCIAB0654-5G
4-Bromoresorcinol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromoresorcinol
Formula:
C₆H₅BrO₂ MW: 189,01 g/mol Pto. Ebullición: 150°C Pto. de fusión: 98 °C |
Número MDL:
MFCD00002272 Núm. CAS: 6626-15-9 EINECS: 229-586-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 100.0 to 104.0 deg-C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...