2-Bromotioanisol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2023-25G B2023-5G
TCIAB2023-25GEA 137 EUR
TCIAB2023-25G TCIAB2023-5G
2-Bromotioanisol ≥96.0% (por GC)
2-Bromotioanisol
Formula: C₇H₇BrS
Pto. Ebullición: 256°C
Pto. de fusión: –24,5 °C
Densidad: 1,5135 g/cm³ (16 °C)
Número MDL: MFCD00000066
Núm. CAS: 19614-16-5
EINECS: 243-183-4
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=596dfd4d85f3fae2c06bd54224efb28933d1d586&vid=596dfd4d85f3fae2c06bd54224efb28933d1d586&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %