5,6-Epoxi-1-hexeno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,2-Epoxi-5-hexeno
E0410-25G E0410-5G
TCIAE0410-25GEA 165 EUR
TCIAE0410-25G TCIAE0410-5G
5,6-Epoxi-1-hexeno ≥96.0% (por GC)
5,6-Epoxi-1-hexeno
Formula: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Pto. Ebullición: 121°C
Pto. de fusión: –156 °C
Densidad: 0,869 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 15°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010051
Núm. CAS: 10353-53-4
EINECS: 233-771-9
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6fec2aa6ee98da0970d989d1cb2925ba93703f3f&vid=6fec2aa6ee98da0970d989d1cb2925ba93703f3f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %