1,2-Epoxibutano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Etiloxirano
B0719-25ML B0719-500ML B0719-100ML
TCIAB0719-25MLEA 18 EUR
TCIAB0719-25ML TCIAB0719-500ML TCIAB0719-100ML
1,2-Epoxibutano ≥99.0% (por GC)
1,2-Epoxibutano
Formula: C₄H₈O
Pto. Ebullición: 63 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –130 °C
Densidad: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -22°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005153
Núm. CAS: 106-88-7
EINECS: 203-438-2
UN: 3022
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff51ece749bb292a8923432b669479843963af95&vid=ff51ece749bb292a8923432b669479843963af95&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %