trans-2-Undecenal ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(E)-2-Undecenal
U0046-5ML
U0046-25ML
TCIAU0046-5MLEA
22
EUR
TCIAU0046-5ML
TCIAU0046-25ML
trans-2-Undecenal ≥93.0% (por GC)
trans-2-Undecenal
Formula:
C₁₁H₂₀O MW: 168.28 g/mol Pto. de inflamación: 120°C |
Número MDL:
MFCD00014680 Núm. CAS: 53448-07-0 EINECS: 258-559-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |