2-Furaldehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Furfural
F0073-25G F0073-500G
TCIAF0073-25GEA 17 EUR
TCIAF0073-25G TCIAF0073-500G
2-Furaldehído ≥98.0% (por GC)
2-Furaldehído
Formula: C₅H₄O₂
Pto. Ebullición: 160°C
Pto. de fusión: -37°C
Densidad: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 59°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003229
Núm. CAS: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
UN: 1199
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,04304
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b3a35789bb32b85627a91a1922f9ed551c6d2e9&vid=2b3a35789bb32b85627a91a1922f9ed551c6d2e9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %