3,4,5-Trihidroxibenzaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T2650-1G T2650-5G
TCIAT2650-1GEA 111 EUR
TCIAT2650-1G TCIAT2650-5G
3,4,5-Trihidroxibenzaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4,5-Trihidroxibenzaldehído
Formula: C₇H₆O₄
Número MDL: MFCD00003371
Núm. CAS: 13677-79-7
EINECS: 237-168-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca14924719201197601ddcfb5924d6ed12c1c05e&vid=ca14924719201197601ddcfb5924d6ed12c1c05e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light gray to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %