4-(Metiltio)benzaldehido ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M0739-25G M0739-250G
TCIAM0739-25GEA 29 EUR
TCIAM0739-25G TCIAM0739-250G
4-(Metiltio)benzaldehido ≥97.0% (por GC)
4-(Metiltio)benzaldehido
Formula: C₈H₈OS
Pto. Ebullición: 153°C
Densidad: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00006948
Núm. CAS: 3446-89-7
EINECS: 222-365-7
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=438e248d685cd12a91147234463f29ceda039496&vid=438e248d685cd12a91147234463f29ceda039496&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %