2,3,5-Tricloropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T1479-25G
T1479-250G
TCIAT1479-25GEA
25
EUR
TCIAT1479-25G
TCIAT1479-250G
2,3,5-Tricloropiridina ≥98.0% (por GC)
2,3,5-Tricloropiridina
Formula:
C₅H₂Cl₃N Pto. Ebullición: 220°C |
Número MDL:
MFCD00043007 Núm. CAS: 16063-70-0 EINECS: 407-270-2 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 46.0 to 49.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...