1,4-Dicloro-2-butino ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D1528-25G D1528-5G D1528-100G
TCIAD1528-25GEA 116 EUR
TCIAD1528-25G TCIAD1528-5G TCIAD1528-100G
1,4-Dicloro-2-butino ≥97.0% (por GC)
1,4-Dicloro-2-butino
Formula: C₄H₄Cl₂
Pto. Ebullición: 166°C
Pto. de fusión: –34,5 °C
Densidad: 1,2613 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 160°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000981
Núm. CAS: 821-10-3
EINECS: 212-474-8
UN: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b8c273c7e2e3ae03b8a39be507d45efda4fd40a&vid=6b8c273c7e2e3ae03b8a39be507d45efda4fd40a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %