Tricloro(metil)silano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Trichloro(methyl)silane
M0450-25G M0450-500G M0450-100G
TCIAM0450-25GEA 16 EUR
TCIAM0450-25G TCIAM0450-500G TCIAM0450-100G
Tricloro(metil)silano ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Tricloro(metil)silano
Formula: CH₃Cl₃Si
MW: 149,48 g/mol
Pto. Ebullición: 66°C
Pto. de fusión: –90°C
Densidad: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –8°C
Número MDL: MFCD00000481
Núm. CAS: 75-79-6
EINECS: 200-902-6
UN: 1250
ADR: 3,II
IR: 01-2119475226-36
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7362417faf61568aca62df7b3ac9836b15fa28f3&vid=7362417faf61568aca62df7b3ac9836b15fa28f3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %