Clorodimetilsilano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0778-25ML C0778-250ML
TCIAC0778-25MLEA 44 EUR
TCIAC0778-25ML TCIAC0778-250ML
Clorodimetilsilano ≥95.0% (por GC)
Clorodimetilsilano
Formula: C₂H₇ClSi
Pto. Ebullición: 37°C
Pto. de fusión: -111°C
Densidad: 0,863 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -20°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000495
Núm. CAS: 1066-35-9
EINECS: 213-912-0
UN: 2985
ADR: 3,II
IR: 01-2119486782-25
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02a02034b22ac17ef74eda6e6a0200db17f3aac1&vid=02a02034b22ac17ef74eda6e6a0200db17f3aac1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %