Tricloro(fenil)silano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Phenyltrichlorosilane
P0240-25G
P0240-500G
TCIAP0240-25GEA
16
EUR
TCIAP0240-25G
TCIAP0240-500G
Tricloro(fenil)silano ≥98.0% (por GC)
Tricloro(fenil)silano
Formula:
C₆H₅Cl₃Si Pto. Ebullición: 201°C Pto. de fusión: –40 °C Densidad: 1,315 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 91°C |
Número MDL:
MFCD00000479 Núm. CAS: 98-13-5 EINECS: 202-640-8 UN: 1804 ADR: 8,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |