Cloruro de benciltrietilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Benzyl triethylammonium chloride
B0444-25G B0444-500G
TCIAB0444-25GEA 17 EUR
TCIAB0444-25G TCIAB0444-500G
Cloruro de benciltrietilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de benciltrietilamonio
Formula: C₁₃H₂₂ClN
MW: 227,78 g/mol
Pto. de fusión: 190…192 °C
Pto. de inflamación: ≥ 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011824
Núm. CAS: 56-37-1
EINECS: 200-270-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b21b56b37fb0edc45c1c0ce83cb3080116f6938a&vid=b21b56b37fb0edc45c1c0ce83cb3080116f6938a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 2.0 %