Clorodifenilfosfina ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C0597-25G C0597-500G C0597-100G
TCIAC0597-25GEA 34 EUR
TCIAC0597-25G TCIAC0597-500G TCIAC0597-100G
Clorodifenilfosfina ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Clorodifenilfosfina
Formula: C₁₂H₁₀ClP
Pto. Ebullición: 215°C
Pto. de fusión: 14…16 °C
Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 138°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000529
Núm. CAS: 1079-66-9
EINECS: 214-093-2
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5529600afd58a0dcf56a9b7b7db9a5e143d31c06&vid=5529600afd58a0dcf56a9b7b7db9a5e143d31c06&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %