Cloruro de tetrafenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1375-25G T1375-5G
TCIAT1375-25GEA 81 EUR
TCIAT1375-25G TCIAT1375-5G
Cloruro de tetrafenilfosfonio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Cloruro de tetrafenilfosfonio
Formula: C₂₄H₂₀ClP
MW: 374.85 g/mol
Número MDL: MFCD00011916
Núm. CAS: 2001-45-8
EINECS: 217-890-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4256807b4cad2fe46c1fa7adc002514337c31608&vid=4256807b4cad2fe46c1fa7adc002514337c31608&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water within almost transparency