2,3-Dicloropirazina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3061-25G D3061-5G
TCIAD3061-25GEA 112 EUR
TCIAD3061-25G TCIAD3061-5G
2,3-Dicloropirazina ≥98.0% (por GC)
2,3-Dicloropirazina
Formula: C₄H₂Cl₂N₂
Número MDL: MFCD00040964
Núm. CAS: 4858-85-9
EINECS: 225-460-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec4ff1abf28db011ef7e91b4c8f63dcf1668860b&vid=ec4ff1abf28db011ef7e91b4c8f63dcf1668860b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency